Chloroform ≥99,0% stabilisiert, SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Trichlormethan
Stabilisierung: Stabilisiert mit Ethanol ∼ 1%
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
22715.293EA 125 EUR
22715.293
Chloroform ≥99,0% stabilisiert, SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Chloroform
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formel: CHCl₃
Molecular Weight: 119,38 g/mol
Siedepunkt: 61,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/36/726936.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity (GC) min. 99,0%
Acidity max. 0,0002 meq/g
Alkalinity max. 0,0002 meq/g
Evaporation residue max. 0,0002%
Water max. 0,01%
Color max. 10 Hz
Fluorescence (as quinine at 254 nm) max. 1,0 ppb
Fluorescence (as quinine at 365 nm) max. 1,0 ppb
Transmission
at 245 nm min. 15%
at 250 nm min. 50%
at 255 nm min. 60%
at 260 nm min. 85%
from 270 nm min. 98%
Absorbance
at 245 nm max. 0,82
at 250 nm max. 0,30
at 255 nm max. 0,22
at 260 nm max. 0,07
from 270 nm max. 0,01
The product is stabilized with about 1% ethanol
Meet the requirements of "Specific use spectroscopy" according ACS