Trichloressigsäure ≥99% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: TCA
22156.18EA 49.9 EUR
22156.18 22156.30 22156.A1
Trichloressigsäure ≥99% ACS
Trichloressigsäure
Formel: Cl₃CCOOH
Molecular Weight: 163,39 g/mol
Siedepunkt: 196 °C
Schmelzpunkt: 54…58 °C
Dichte: 1,629
Flammpunkt: 113 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004177
CAS-Nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8,II
Merck Index: 14,9627
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/52/727452.jpg