Trifluoressigsäure 100%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
TFA
Unter Stickstoff abgepackt
153112EEA
296
EUR
153112E
Trifluoressigsäure 100%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Trifluoressigsäure
Formel:
C₂HF₃O₂ Molecular Weight: 114,02 g/mol Siedepunkt: 71,8 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –15 °C Dichte: 1,490 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004169 CAS-Nummer: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN: 2699 ADR: 8,I Merck Index: 13,09754 |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt | Min. 99,80 % |
Farbzahl | Max. 10 APHA |
Nichtflüchtige Anteile | Max. 0,005 % |
UV Durchlässigkeit (210 nm) | Min. 30 % |
UV Durchlässigkeit (220 nm) | Min. 60 % |
UV Durchlässigkeit (230 nm) | Min. 85 % |
UV Durchlässigkeit (240 nm) | Min. 95 % |
UV Durchlässigkeit (250 nm) | Min. 99 % |