Triethylamin 99%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: TEA(Diethylamino)ethan
ACRO157911000EA 30.8 EUR
ACRO157911000 ACRO157910010 ACRO157910100 ACRO157910025 ACRO157910050
Triethylamin 99%, rein
Triethylamin
Formel: (C₂H₅)₃N
Molecular Weight: 101,19 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –115 °C
Dichte: 0,728 g/cm³
Flammpunkt: –11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009051
CAS-Nummer: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3,II
Merck Index: 13,09740
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/82/729282.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA