Triethylamin ≥99,5%, BioSyn™ für die HPLC, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: TEA(Diethylamino)ethan
HONC17924-1LEA 310.42 EUR
HONC17924-1L
Triethylamin ≥99,5%, BioSyn™ für die HPLC, Fluka™
Triethylamin
Beilstein Number: 605283
RTECS Number: YE0175000
UNSPSC Code: 12352116
Formel: (C₂H₅)₃N
Molecular Weight: 101,19 g/mol
Siedepunkt: 90 °C
Schmelzpunkt: -115 °C
Dichte: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: -11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009051
CAS-Nummer: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09799
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/82/729282.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 99.5 %
Suitability test (HPLC) complying
Vapor Pressure 51.75 mmHg ( 20 °C)
Vapor Density 3.5 (vs air)
Autoignition Temperature 593 °F
Explosion Limit 8 %