Tributylamin
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
EHERC17667500EA 28.42 EUR
EHERC17667500
Tributylamin
Tributylamin
Formel: C₁₂H₂₇N
Molecular Weight: 185,35 g/mol
Siedepunkt: 216 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0,7771 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009431
CAS-Nummer: 102-82-9
EINECS: 203-058-7
UN: 2542
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09748