Diethylether, Uvasol® für die Spektroskopie, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: EthyletherEtherÄtherEthoxyethan2,2'-Oxydiethan2,2'-Oxybisethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.00930.1000EA 187 EUR
1.00930.1000
Diethylether, Uvasol® für die Spektroskopie, Supelco®
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Molecular Weight: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 35 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –123 °C
Dichte: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 69 g/L (20 °C)
Melting Point -116.3 °C
Molar Mass 74.12 g/mol
Boiling Point 34.6 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 587 hPa (20 °C)
Flash Point -40 °C
Explosion Limit 1.7 - 36%(V)
Density 0.71 g/cm³
Ignition Point 180 °C
Saturation Concentration 1776 g/m³ (20 °C) Air
Evaporation Number 1
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid