Diethylether ≥99,5% stabilisiert, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ethoxyethan 2,2'-Oxybisethan 2,2'-Oxydiethan Ether Äther Ethylether
Stabilisierung: Stabilisiert mit Ethanol 1 %
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83624.320EA 161 EUR
83624.320
Diethylether ≥99,5% stabilisiert, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Molecular Weight: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 35 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –123 °C
Dichte: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,50 %
Wasser Max. 0,050 %
Verdampfungsrückstand Max. 0,0005 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Alkalisch reagierende Substanzen Max. 0,0002 meq/g
Peroxide Max. 5 ppm
Farbzahl (Hazen) Max. 10
UV Durchlässigkeit (220 nm) Min. 30,0 %
UV Durchlässigkeit (230 nm) Min. 50,0 %
UV Durchlässigkeit (250 nm) Min. 80,0 %
UV Durchlässigkeit (270 nm) Min. 90,0 %
UV Durchlässigkeit (300 nm) Min. 98,0 %