Diethylether, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: EthyletherEtherÄtherEthoxyethan2,2'-Oxydiethan2,2'-Oxybisethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
91238-1ML-FEA 47.5 EUR
91238-1ML-F 91238-10ML-F
Diethylether, Supelco®
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Molecular Weight: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 35 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –123 °C
Dichte: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/48/26837548.jpg