1-Butanol ≥99,0%, ultrarein für die Spektrophotometrie
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Hydroxybutan1-Butylalkoholn-ButanolPropylcarbinol
32443.K7EA 159 EUR
32443.K7 32443.K2 32443.M1
1-Butanol ≥99,0%, ultrarein für die Spektrophotometrie
1-Butanol
Purity: 99.0+%
CAS No.: 71-36-3
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 35°(95°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.810
Refractive Index: 1.3990
Appearance: Colourless
Odour: Alcohol-like
pH: 7
Melting Point: -90°
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 969148
Merck Reference: 14,1540
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00002964
Formel: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Molecular Weight: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 117…118 °C
Schmelzpunkt: –90 °C
Dichte: 0,810
Flammpunkt: 35 °C (95 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002964
CAS-Nummer: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 14,1540
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/44/730744.jpg