1-Butanol, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1-Hydroxybutan1-Butylalkoholn-ButanolPropylcarbinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22262.2500EA 95.8 EUR
8.22262.9170 8.22262.2500
1-Butanol, EMPLURA®, Supelco®
1-Butanol
Formel: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Molecular Weight: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 117,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002964
CAS-Nummer: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/44/730744.jpg