1-Butanol, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Hydroxybutan
, 1-Butylalkohol
, n-Butanol
, Propylcarbinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
19422-5MLEA
147
EUR
19422-5ML
1-Butanol, Supelco®
1-Butanol
Formel:
H₃C(CH₂)₂CH₂OH Molecular Weight: 74,12 g/mol Siedepunkt: 117,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –89 °C Dichte: 0,812 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 30 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002964 CAS-Nummer: 71-36-3 EINECS: 200-751-6 UN: 1120 ADR: 3,III REACH: 01-2119484630-38 Merck Index: 13,01539 |