(±)-2-Decanol 98%

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: (±)-Octyl-methylcarbinol, (±)-Methyl-octylcarbinol, (±)-2-Hydroxydecan

331600050 331600250
ACRO331600050EA 24.8 EUR
ACRO331600050 ACRO331600250
(±)-2-Decanol 98%
(±)-2-Decanol
Formel: C₁₀H₂₂O
Molecular Weight: 158,28 g/mol
Siedepunkt: 211 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 0,82 g/cm³
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004594
CAS-Nummer: 1120-06-5
EINECS: 214-296-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR