2-Propanol 99.5% für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-, proteasefrei
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-HydroxypropanIPADimethylcarbinolIsopropanolIsopropylalkohol
ACRO327272500EA 47.1 EUR
ACRO327272500 ACRO327270010
2-Propanol 99.5% für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-, proteasefrei
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
Molecular Weight: 60,1 g/mol
Siedepunkt: 81…83 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –89,5 °C
Dichte: 0,785 g/cm³
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011674
CAS-Nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Copper (Cu) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Nickel (Ni) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %