1,10-Decandiol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme: 1,10-DihydroxydecanDecamethylenglycol
EHERC12095010EA 28.07 EUR
EHERC12095010
1,10-Decandiol
1,10-Decandiol
Formel: C₁₀H₂₂O₂
Molecular Weight: 174,28 g/mol
Siedepunkt: 297 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 72 °C
Dichte: 0,883 g/cm³ (80 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004749
CAS-Nummer: 112-47-0
EINECS: 203-975-2
Merck Index: 13,02869