1,10-Decandiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,10-DihydroxydecanDecamethylenglycol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.03561.0500EA 190 EUR
8.03561.0500 8.03561.9999 8.03561.0100
1,10-Decandiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,10-Decandiol
Formel: C₁₀H₂₂O₂
Molecular Weight: 174,28 g/mol
Siedepunkt: 297 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 72 °C
Dichte: 0,883 g/cm³ (80 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004749
CAS-Nummer: 112-47-0
EINECS: 203-975-2
Merck Index: 13,02869

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.7 g/l (20 °C)
Melting Point 72 °C
Molar Mass 174.29 g/mol
Bulk Density 550 kg/m3
Boiling Point 297 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Density 0.891 g/cm3 (80 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR