Ethylenglycol 99.5% zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2-Dihydroxyethan1,2-EthandiolGlycol
ACRO295530010EA 86.2 EUR
ACRO295530010 ACRO295530250 ACRO295530025
Ethylenglycol 99.5% zur Analyse
Ethylenglycol
Formel: HOCH₂CH₂OH
Molecular Weight: 62,07 g/mol
Siedepunkt: 196…198 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –13 °C
Dichte: 1,113 g/cm³
Flammpunkt: 116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002885
CAS-Nummer: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/75/734375.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.005 %
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Acidity ≤0.0002 meq/g
Chloride (Cl) ≤0.2 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm