1,3-Propandiol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Trimethylenglycol, 1,3-Propylenglycol, 1,3-Dihydroxypropan
A10829.0B A10829.0I A10829.30
A10829.0BEA 166 EUR
A10829.0B A10829.0I A10829.30
1,3-Propandiol ≥99%
1,3-Propandiol
Purity: 99% CAS No.: 504-63-2 Molecular Formula: HO(CH2)3OH Formula Weight: 76.10 Flash Point: 140°(174°F) Refractive Index: 1.4400 Melting Point: -26° Boiling Point: 214° Solubility: Miscible with water, alcohol Beilstein Reference: 969155 Merck Reference: 14,9714 MDL No.: MFCD00002949
Formel: HO(CH₂)₃OH
Molecular Weight: 76,1 g/mol
Siedepunkt: 214 °C
Schmelzpunkt: –26 °C
Dichte: 1,053
Flammpunkt: 140 °C (174 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002949
CAS-Nummer: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Index: 14,9714