1,3-Propandiol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme: Trimethylenglycol1,3-Propylenglycol1,3-Dihydroxypropan
EHERC16405300EA 28.16 EUR
EHERC16405300
1,3-Propandiol
1,3-Propandiol
Formel: HO(CH₂)₃OH
Molecular Weight: 76,1 g/mol
Siedepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 1,0597 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002949
CAS-Nummer: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Index: 12,09845