Glycerin
Lieferant: LABC LABORTECHNIK
Synonyme: 1,2,3-PropantriolGlycerol
LBCL4564012EA 0 EUR
LBCL4564012
Glycerin
Glycerin
Formel: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Molecular Weight: 92,09 g/mol
Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18,6 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 177 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004722
CAS-Nummer: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/74/734774.jpg