Glycerin ≥99,5% für die Fluoreszenzmikroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,2,3-Propantriol
, Glycerol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
Glycerin ist ein wasseriges Eindeckmittel für die Mikroskopie, zur Zubereitung wasserhaltige und fluoreszenz-mikroskopische Präparate humanen Ursprungs hergestellt werden.100 ml Eindeckmittel sind für 200 - 300 Präparate ausreichend. Das Eindeckungsmittel ist ein IVD & CE registriertes und zertifiziertes Produkt und kann daher in der klinischen Diagnostik eingesetzt werden.
Brechungsindex (n 20/D): 1.472 - 1.474
Brechungsindex (n 20/D): 1.472 - 1.474
Formel:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH Molecular Weight: 92,09 g/mol Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 18,6 °C Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 199 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004722 CAS-Nummer: 56-81-5 EINECS: 200-289-5 Merck Index: 13,04497 |
Spezifikation Testergebnisse
Purity (GC) | ≥ 99.5 % |
Identity (IR-spectrum) | passes test |
Refractive index (n 20/D) | 1.472 - 1.474 |
Fluorescence (as quinine at 365 nm) | ≤ 100 ppb |
Fluorescence (as quinine at 313 nm) | ≤ 100 ppb |
Fluorescence (as quinine at 254 nm) | ≤ 100 ppb |
Transmission (at 240 nm; 1 cm) | ≥ 60 % |
Transmission (at 260 nm; 1 cm) | ≥ 75 % |
Transmission (at 280 nm; 1 cm) | ≥ 80 % |
Transmission (from 300 nm; 1 cm) | ≥ 85 % |
Suitability for fluorescence microscopy | passes test |