Natriumdodecylsulfat (SDS) ≥98,5%, Gen-Apex für die Molekularbiologie
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Dodecylschwefelsäure NatriumsalzNatriumlaurylsulfatDodecylnatriumsulfatSchwefelsäuredodecylester NatriumsalzLaurylsulfat Natriumsalt
33629.266EA 319 EUR
33629.266
Natriumdodecylsulfat (SDS) ≥98,5%, Gen-Apex für die Molekularbiologie
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Molecular Weight: 288,38 g/mol
Schmelzpunkt: 204…207 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 100 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036175
CAS-Nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
REACH: 01-2119489461-32
Merck Index: 14,08636
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/91/735491.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on anhydrous) Min. 98.5 %
Colouration (0,2 mol/l; water) Max. 10 APHA
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
UV Durchlässigkeit (230 nm) (3%) Min. 75%
UV Durchlässigkeit (260 nm) (3%) Min. 80%
UV Durchlässigkeit (280 nm) (3%) Min. 90%
UV Durchlässigkeit (320 nm) (3%) Min. 95%