Natriumdodecylsulfat (SDS)

Lieferant: Uptima
Gefahr

Synonyme: Natriumlaurylsulfat Schwefelsäuredodecylester Natriumsalz Laurylsulfat Natriumsalt Dodecylschwefelsäure Natriumsalz Dodecylnatriumsulfat

UPTIUP649100EA 0 EUR
UPTIUP649100
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Molecular Weight: 288,38 g/mol
Schmelzpunkt: 204…207 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036175
CAS-Nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,08636
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/91/735491.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR