n-Decan ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
31209.09EA 24.2 EUR
31209.09 31209.36 31209.22
n-Decan ≥99%
n-Decan
Purity: 99+%
CAS No.: 124-18-5
Molecular Formula: C10H22
Formula Weight: 142.29
Flash Point: 46°(115°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.730
Refractive Index: 1.4115
Appearance: Colourless
Odour: Petrol-like
Melting Point: -30°
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 1696981
UN No.: 2247
MDL No.: MFCD00008954
Formel: H₃C(CH₂)₈CH₃
Molecular Weight: 142,28 g/mol
Siedepunkt: 172…174 °C
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 0,730
Flammpunkt: 46 °C (115 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008954
CAS-Nummer: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3,III
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/32/736032.jpg