n-Decan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20383.0250EA 37.3 EUR
8.20383.9999 8.20383.0250 8.20383.1000 8.20383.9018
n-Decan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
n-Decan
Formel: H₃C(CH₂)₈CH₃
Molecular Weight: 142,28 g/mol
Siedepunkt: 174,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008954
CAS-Nummer: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3,III
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/32/736032.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.00005 g/l (25 °C)
Melting Point -30 °C
Molar Mass 142.28 g/mol
Boiling Point 174 °C
Vapor Pressure 1 hPa (16 °C)
Flash Point 51 °C
Explosion Limit 0.7 - 5.4 %(V)
Density 0.73 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 208 °C
Viscosity Kinematic  - 7 mm2/s (40 °C)