n-Decan ≥95%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

23272.298EA 0 EUR
23272.298
n-Decan ≥95%, TECHNICAL
n-Decan
Formel: H₃C(CH₂)₈CH₃
Molecular Weight: 142,28 g/mol
Siedepunkt: 174,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008954
CAS-Nummer: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3,III
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/32/736032.jpg

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 95 %
n 20/D 1.41 - 1.412

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR