n-Decan, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
30540-5MLEA 228 EUR
30540-5ML 30540-25ML
n-Decan, Supelco®
n-Decan
Formel: H₃C(CH₂)₈CH₃
Molecular Weight: 142,28 g/mol
Siedepunkt: 174,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008954
CAS-Nummer: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3,III
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/29/26661229.jpg