n-Dodecan ≥99% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Dodecane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20543.0100 8.20543.0250 8.20543.1000 8.20543.9019 8.20543.0025
8.20543.0100EA 65.6 EUR
8.20543.0100 8.20543.0250 8.20543.1000 8.20543.9019 8.20543.0025
n-Dodecan ≥99% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
n-Dodecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Molecular Weight: 170,34 g/mol
Siedepunkt: 216 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –9,6 °C
Dichte: 0,7487 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 85,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008969
CAS-Nummer: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.748 - 0.749
Identity (IR) passes test