n-Dodecan
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
|
Gefahr
|
PROOCHE134EA
186
EUR
PROOCHE134
n-Dodecan
n-Dodecan
Formel:
H₃C(CH₂)₁₀CH₃ Molecular Weight: 170,34 g/mol Siedepunkt: 216 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –9,6 °C Dichte: 0,7487 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 74 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008969 CAS-Nummer: 112-40-3 EINECS: 203-967-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...