n-Dodecan, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dodecane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
44010-25ML
44010-5ML
44010-25MLEA
477
EUR
44010-25ML
44010-5ML
n-Dodecan, Supelco®
n-Dodecan
Formel:
H₃C(CH₂)₁₀CH₃ Molecular Weight: 170,34 g/mol Siedepunkt: 216 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –9,6 °C Dichte: 0,7487 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 74 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008969 CAS-Nummer: 112-40-3 EINECS: 203-967-9 |