n-Eicosan 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO204370020EA 23.7 EUR
ACRO204370020 ACRO204371000 ACRO204375000
n-Eicosan 99%
n-Eicosan
Formel: H₃C(CH₂)₁₈CH₃
Molecular Weight: 282,55 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (30 mmHg)
Schmelzpunkt: 36…38 °C
Dichte: 0,7886 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009344
CAS-Nummer: 112-95-8
EINECS: 204-018-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Transparent white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 38 °C
GC ≥98.5 %