n-Eicosan ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
A13853.99EA 0 EUR
A13853.99 A13853.22 A13853.14
n-Eicosan ≥99%
n-Eicosan
Purity: 99%
CAS No.: 112-95-8
Molecular Formula: CH3(CH2)18CH3
Formula Weight: 282.54
Flash Point: 176°(348°F)
Refractive Index: 1.4425
Melting Point: 36-38°
Boiling Point: 220°/30mm
Beilstein Reference: 1700722
MDL No.: MFCD00009344
Formel: H₃C(CH₂)₁₈CH₃
Molecular Weight: 282,55 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (30 mmHg)
Schmelzpunkt: 36…38 °C
Dichte: 0,7888
Flammpunkt: 176 °C (348 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009344
CAS-Nummer: 112-95-8
EINECS: 204-018-1