n-Eicosan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20547.0050EA 53.9 EUR
8.20547.0050 8.20547.9999
n-Eicosan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
n-Eicosan
Formel: H₃C(CH₂)₁₈CH₃
Molecular Weight: 282,55 g/mol
Siedepunkt: 342,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 34…37 °C
Dichte: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009344
CAS-Nummer: 112-95-8
EINECS: 204-018-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 34 - 37 °C
Molar Mass 282.55 g/mol
Boiling Point 204 - 206 °C (20 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 176 °C
Density 0.79 g/cm3 (20 °C)