n-Eicosan
Lieferant: Molekula
MOLE45515231-5GEA 0 EUR
MOLE45515231-5G
n-Eicosan
n-Eicosan
Formel: H₃C(CH₂)₁₈CH₃
Molecular Weight: 282,55 g/mol
Siedepunkt: 342,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 34…37 °C
Dichte: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009344
CAS-Nummer: 112-95-8
EINECS: 204-018-1