n-Heneicosan
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14085000EA
41
EUR
EHERC14085000
n-Heneicosan
n-Heneicosan
Formel:
H₃C(CH₂)₁₉CH₃ Molecular Weight: 296,58 g/mol Siedepunkt: 356 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 40…41 °C Dichte: 0,7919 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009346 CAS-Nummer: 629-94-7 EINECS: 211-118-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...