n-Heptacosan, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

51559-250MGEA 87.2 EUR
51559-250MG
n-Heptacosan, Supelco®
n-Heptacosane
Formel: H₃C(CH₂)₂₅CH₃
Molecular Weight: 380,74 g/mol
Siedepunkt: 442 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 59,5 °C
Dichte: 0,7796 g/cm³ (60 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009862
CAS-Nummer: 593-49-7
EINECS: 209-792-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR