n-Heptan ≥99,0% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: n-Dipropylmethan
9177-68EA 321.02 EUR
9177-97 9177-99 9177-33 9177-98 9177-68 9177-03 9177.2500 9177-H1
n-Heptan ≥99,0% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
n-Heptan
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Molecular Weight: 100,20 g/mol
Siedepunkt: 98,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –90,6 °C
Dichte: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-254 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 220 nm ≤0.10
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 210 nm ≤0.40
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤197
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission ≤0.2 ppb
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission Maximum for Impurities ≤1.0 ppb
Assay (by GC, corrected for water) ≥99.0 %
Residue after Evaporation ≤2.0 ppm
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Water (by KF, coulometric) ≤0.01 %