n-Heptan ≥99%, EMSURE® Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: n-Dipropylmethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.04379.1000EA 102 EUR
1.04379.1000 1.04379.6026 1.04379.2511 1.04379.9920 1.04379.2500 1.04379.9910 1.04379.4000 1.04379.6025 1.04379.6010
n-Heptan ≥99%, EMSURE® Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
n-Heptan
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Molecular Weight: 100,20 g/mol
Siedepunkt: 98,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –90,6 °C
Dichte: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity (GC) ≥ 99 %
Identity (IR) conforms
Color ≤ 10 Hazen
Free acid (as CH₃COOH) ≤ 0.0005 %
Density (d 20 °C/20 °C) 0.683 - 0.686
Refractive index (n 20/D) 1.387 - 1.388
Boiling range (97°C-98°C) ≥ 95 % (v/v)
Aromatic hydrocarbons (as C₆H₆) ≤ 0.1 %
Sulfur compounds (as S) ≤ 0.005 %
Readily carbonizable substances conforms
Al (Aluminium) ≤ 0.00001 %
B (Boron) ≤ 0.000002 %
Ba (Barium) ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium) ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium) ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt) ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium) ≤ 0.000002 %
Cu (Copper) ≤ 0.000002 %
Fe (Iron) ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese) ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel) ≤ 0.000002 %
Pb (Lead) ≤ 0.00001 %
Sn (Tin) ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc) ≤ 0.00001 %
Evaporation residue ≤ 0.001 %
Water ≤ 0.01 %
Ph Eur-reagent