n-Heptan ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: n-Dipropylmethan
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
24539.320EA 129 EUR
24539.320 24539.290
n-Heptan ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
n-Heptan
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Molecular Weight: 100,20 g/mol
Siedepunkt: 98,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –90,6 °C
Dichte: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457603-38
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Alkalisch reagierende Substanzen Max. 0,0002 meq/g
Verdampfungsrückstand Max. 10 ppm
Wasser Max. 100 ppm
Absorption (210 nm) Max. 0,3
Absorption (220 nm) Max. 0,1
Absorption (245 nm) Max. 0,01
UV Durchlässigkeit (210 nm) Min. 50 %
UV Durchlässigkeit (220 nm) Min. 80 %
UV Durchlässigkeit (245 nm) Min. 98 %