n-Heptan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
n-Dipropylmethan
24549.361EA
169
EUR
24549.361
24549.463
24549.554
24549.950
24549.326
24549.292
n-Heptan ≥99%, GPR RECTAPUR®
n-Heptan
Formel:
H₃C(CH₂)₅CH₃ Molecular Weight: 100,20 g/mol Siedepunkt: 98,4 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –90,6 °C Dichte: 0,6838 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –4 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009544 CAS-Nummer: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN: 1206 ADR: 3,II REACH: 01-2119457603-38 Merck Index: 13,04679 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
IR Spectrum | Passes test |
Boiling point | 98 - 99 °C |
Density (20/4) | 0.681 - 0.685 |
Acidity | Max. 0.0008 meq/g |
Substances coloured by H2SO4 | Max. 90 APHA |
Evaporation residue | Max. 20 ppm |