n-Hexacosan

Lieferant: EHRENSTORFER GMBH

EHERC14191200EA 49 EUR
EHERC14191200
n-Hexacosan
n-Hexacosane
Formel: H₃C(CH₂)₂₄CH₃
Molecular Weight: 366,71 g/mol
Siedepunkt: 412,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 56…59 °C
Dichte: 0,804 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009354
CAS-Nummer: 630-01-3
EINECS: 211-124-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR