Hexan (Isomerengemisch) ≥99,5% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) (n-hexane ≥95%), ULTRA RESI-ANALYZED® für die Analyse von organischen Rückständen, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hexanes, Isohexane
Verpackt unter Schutzgas
9262.1000EA
130
EUR
9262.1000
9262.2500
9262-03
Hexan (Isomerengemisch) ≥99,5% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) (n-hexane ≥95%), ULTRA RESI-ANALYZED® für die Analyse von organischen Rückständen, J.T.Baker®
Hexan (Isomerengemisch)
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Molecular Weight: 86,18 g/mol Siedepunkt: 69 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –94,3 °C Dichte: 0,659 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –23 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179311 CAS-Nummer: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3,II Merck Index: 13,04712 |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL) | ≤ 5 |
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL) | ≤ 10 |
ECD-Sensitive Impurities (as Ethylene Dibromide) - Single Impurity Peak (ng/mL) | ≤ 5 |
Assay (Total Saturated C₆ Isomers) (by GC, corrected for water) | ≥ 99.5 % |
Assay (as n-Hexane) (by GC, corrected for water) | ≥ 95 % |
Color (APHA) | ≤ 10 |
Residue after Evaporation | ≤ 1.0 ppm |
Substances Darkened by H₂SO₄ | Passes Test |
Water (by KF, coulometric) | ≤ 0.05 % |
MEETS SPECIFICATIONS WITHIN THE EXPIRATION PERIOD |