n-Nonan
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
PROOCHE122EA 186 EUR
PROOCHE122
n-Nonan
n-Nonane
Formel: H₃C(CH₂)₇CH₃
Molecular Weight: 128,26 g/mol
Siedepunkt: 151 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –53 °C
Dichte: 0,718 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 31 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009574
CAS-Nummer: 111-84-2
EINECS: 203-913-4
UN: 1920
ADR: 3,III