Phenylpropargylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (2-Propinyloxy)benzol
SIAL78960-10MLEA 116 EUR
SIAL78960-10ML
Phenylpropargylether, Sigma-Aldrich®
Phenylpropargylether
Formel: C₉H₈O
Molecular Weight: 132,16 g/mol
MDL: MFCD00048107
CAS-Nummer: 13610-02-1
EINECS: 237-095-5