n-Tetracontan
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17395500EA
79
EUR
EHERC17395500
n-Tetracontan
n-Tetracontane
Formel:
H₃C(CH₂)₃₈CH₃ Molecular Weight: 563,09 g/mol Schmelzpunkt: 82…83 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015267 CAS-Nummer: 4181-95-7 EINECS: 224-055-7 |