n-Tetracosan 99%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO138040250EA 45.2 EUR
ACRO138040250 ACRO138041000
n-Tetracosan 99%
n-Tetracosane
Formel: H₃C(CH₂)₂₂CH₃
Molecular Weight: 338,66 g/mol
Siedepunkt: 391,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 49…52 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009352
CAS-Nummer: 646-31-1
EINECS: 211-474-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Glistening flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 52 °C
GC ≥98.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA