n-Tetracosan, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

87089-1GEA 52.5 EUR
87089-1G 87089-5G
n-Tetracosan, Supelco®
n-Tetracosane
Formel: H₃C(CH₂)₂₂CH₃
Molecular Weight: 338,66 g/mol
Siedepunkt: 391,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 49…51 °C
Dichte: 0,7787 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009352
CAS-Nummer: 646-31-1
EINECS: 211-474-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR