Kippautomaten
Lieferant: Brand
43058 43070 43078 43055 43066 43088
BRND43058EA 63.7 EUR
BRND43058 BRND43070 BRND43078 BRND43055 BRND43066 BRND43088
Kippautomaten
Kippautomaten
Kippaufsatz aus Borosilikatglas 3.3, mit Beschriftung in grüner Emailfarbe.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent good temperature resistance
Automatic dispenser particularly suited for dispensing suspensions.
Bestellinformation: Reservoir bottles available on request.