Reagenzglasschüttler, VORTEX 1
Lieferant: IKA
444-0665EA 401 EUR
444-0665
Reagenzglasschüttler, VORTEX 1
Schüttler Vortex-Schüttler
Reagenzglasschüttler mit Touchfunktion und stufenlos einstellbarer Drehzahl von 1000 bis 2800 min⁻¹. Ideal zum Mischen kleiner Testproben. Oberes Gehäuse und Reagenzglashalter bestehen aus chemisch inertem Kunststoff; der Boden ist beschichtet, Zinkdruckguss.
  • Klein, kompakt und zuverlässig
  • Entwickelt für kleine Behälter mit bis zu 30 mm Ø, z. B. Reagenzgläser und Zentrifugenröhrchen
  • Ausgezeichnete Mischwirkung
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 40
Lieferumfang: Lieferung mit 12-V-Steckernetzteil.