2,2-Dimethylbutan, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
39730-5MLEA 111 EUR
39730-5ML
2,2-Dimethylbutan, Supelco®
2,2-Dimethylbutane
Formel: C₆H₁₄
Molecular Weight: 86,18 g/mol
Siedepunkt: 49,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 0,649 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009321
CAS-Nummer: 75-83-2
EINECS: 200-906-8
UN: 1208
ADR: 3,II